Learn More
Motic™ PA53 BIO Trinocular Research Upright Microscopes
The PA53 BIO models are designed with the experienced expert in mind for research use in hospitals and life science laboratories. Comes equipped with 23 mm FOV eyepieces and CCIS™ UC Plan Achromatic (Pb-free) objectives.
Especificaciones
Estilo de cabeza Trinocular
Tipo de iluminación Transmitted Halogen
Potencia de aumento 10X
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Eyepiece Tipos de objetivos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Eyepiece Tipos de objetivos Precio Cantidad y disponibilidad  
17861936
Ver documentos
Motic™
1100104600941
WF 10X/23 mm UC Plan 4X, 10X, 40X, 100X N/A
N/A
Descripción
Descripción
  • Scalable Infinity-Corrected Optical System (CCIS™)
  • Full power transmitted Köhler illumination
  • Intelligent, heat-dissipating technology avoids overheating of microscope and sample
  • Adjustable eyepieces and mutifunctional illumination control knob
  • Environmentally friendly 'ECO' function provides automatic power-saving mode
  • Homogeneous illumination with IL function
  • Diopter Adjustment: ±4
Especificaciones
Especificaciones
Trinocular
Transmitted Halogen
10X