Learn More
Estación de prueba de golpes PAC 1000-7000
Marca: Draeger Safety 8318586
Detalles adicionales : Peso : 3.96000kg Transport : UN number : 1956 Chem class : 2.2
Especificaciones
58 L | |
Estación de prueba funcional | |
Un cilindro de gas de prueba |
Seguridad y manipulación
- divesorb pro
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P410-Proteger de la luz del sol.
- P411-Almacenar a temperaturas no superiores a °C /°F.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide, calsium hydroxide