Learn More
Invitrogen™ Pacific Blue™ Succinimidyl Ester
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Descripción
El éster de succinimidilo Pacific Blue™ aminorreactivo se puede utilizar para crear bioconjugados fluorescentes azules con excitación/emisión máxima de ∼410/455 nm que son excitables por la línea espectral de 405 nm del láser de diodo azul (violeta).
Consulte todos los ™colorantes Pacific Blue.
Consulte la guía de selección de fluoróforos.
Consulte todos los ™colorantes Pacific Blue.
Consulte la guía de selección de fluoróforos.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Sólido |
| Cantidad | 5 mg |
| Tipo de producto | Éster de succinimidilo |
| Solubilidad | DMSO (dimetilsulfóxido) |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 1 vial (1 mg). Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Reactividad química | Amina |
| Método de detección | Fluorescente |
| Líneas láser del citómetro de flujo | 405 |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Ester activo, succinimidilo éster |
| Mostrar más |