Learn More
VACUUBRAND™ Bomba rotativa de paletas RZ 2.5 +FO +VS 16
Las bombas rotativas de VACUUBRAND ofrecen rendimiento y diseño compacto. Aún con gas lastre abierto, estas bombas permiten buen vacío final. Con intervalos de mantenimiento y cambio de aceite más prolongados gracias a la lubricación circulante optimizada y un gran volumen de aceite utilizable.
2945.00€
Especificaciones
Vacío máx. | 0.002 mbar |
---|---|
Caudal | 2.3 m3/hr. |
Tipo de bomba | Rotary Vane Vacuum Pump |
Clasificación de carcasa | IP40 |
Aplicaciones | Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Evacuation of Small Volumes |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17849816
|
VACUUBRAND™
20798029 |
CEE |
2945.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- caudal alto incluso a niveles de vacío alto
- muy buen vacío final incluso con gas ballast
- vacío estanco con la bomba apagada, no es necesaria una válvula antiretorno
- gran volumen de aceite: períodos largos entre los cambios de aceite
- fácil mantenimiento por su diseño telescópico
Especificaciones
0.002 mbar | |
Rotary Vane Vacuum Pump | |
Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Evacuation of Small Volumes | |
230 V |
2.3 m3/hr. | |
IP40 | |
1,1 bar |