Learn More
Buerkle™ Bolsas de envasado con cierre
Diseñadas con cierre de cremallera para almacenamiento, recogida, protección y envío. Las bolsas de embalaje con cierre Buerkle™ son aptas para muestras y productos de ventas.
Marca: Buerkle™ 2348-0003
9.18 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21745" para aplicar la oferta.
Descripción
Bolsas con cierre de cremallera patentado. El contenido se mantiene libre de polvo. La película es impermeable y tiene buena resistencia al desgarro.- LDPE, transparente
- Película resistente de 0,05 mm
- Adecuadas para su uso con productos alimenticios
Especificaciones
140 mL | |
Para el almacenamiento, recogida, protección y transporte de muestras, productos de ventas y alimenticios | |
0,050 mm | |
120 mm |
Transparente | |
LDPE | |
100/paq. | |
80 mm |