Learn More
Buerkle™ Bolsas de envasado con cierre
Código de producto. 15524916 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
80 mL
100 mL
140 mL
300 mL
400 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4500 mL
6500 mL
Longitud (métrico):
100 mm
120 mm
130 mm
150 mm
170 mm
220 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
Anchura (métrico):
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
15524916 100 mL 130 mm 60 mm paquete de 100
30276787 140 mL 120 mm 80 mm paquete de 100
15534916 80 mL 100 mm 70 mm paquete de 100
10198941 300 mL 150 mm 100 mm 100 PCS
10742001 400 mL 170 mm 120 mm paquete de 100
10441151 1000 mL 220 mm 160 mm paquete de 100
10451151 1500 mL 250 mm 180 mm 100 PCS
10765183 2500 mL 300 mm 200 mm 100 PCS
10550562 4500 mL 350 mm 250 mm 100 PCS
10061813 6500 mL 400 mm 300 mm paquete de 100
10 options
Código de producto. 15524916
Marca: Buerkle™ 23480001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Diseñadas con cierre de cremallera para almacenamiento, recogida, protección y envío. Las bolsas de embalaje con cierre Buerkle™ son aptas para muestras y productos de ventas.
Bolsas con cierre de cremallera patentado.  El contenido se mantiene libre de polvo. La película es impermeable y tiene buena resistencia al desgarro.
  • LDPE, transparente
  • Película resistente de 0,05 mm
  • Adecuado para su uso con productos alimenticios
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 3.38 oz.
Capacidad (métrico) 100 mL
Tipo de tapón Zipper
Color Transparente
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Para el almacenamiento, recogida, protección y transporte de muestras, productos de ventas y alimenticios
Material LDPE
Esterilidad Non-sterile
Grosor (métrico) 0,050 mm
Cantidad 100/paq.
Grosor (imperial) 0.002 in.
Dimensiones (L x An) 130 x 60 mm
Longitud (imperial) 5.12 in.
Longitud (métrico) 130 mm
Anchura (imperial) 2.36 in.
Anchura (métrico) 60 mm
Tipo de producto Zip-seal Storage Bag
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.