Learn More
Buerkle™ Buerkle™ Cubos de envasado
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
3 L
5 L
10 L
Diámetro del área superior (métrico):
132 mm
175 mm
225 mm
268 mm
Altura con tapón (métrico):
123 mm
131 mm
132 mm
194 mm
263 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Adecuado para las industrias alimentaria y de materiales de construcción y productos químicos no agresivos en la protección medioambiental, de hospitales y hogares. Cuenta con un asa resistente y un cierre de calidad para garantizar la seguridad del producto.
- Polipropileno blanco
- Cierre hermético
- Incluye tapa
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cubo de embalaje |
| Capacidad (métrico) | 3 L |
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco |
| Diámetro del área superior (métrico) | 225 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Adecuado para las industrias alimentaria y de materiales de construcción y productos químicos no agresivos en la protección medioambiental, de hospitales y hogares |
| Altura con tapón (métrico) | 123 mm |
| Incluye | Tapa resistente y cierre de calidad |
| Cantidad | 1 unidad |