Learn More
Cytiva Depósitos de empaquetamiento
Para su uso con columnas XK 16/26.
455.00€ - 697.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11310352
|
Cytiva
28-9898-61 |
Columnas RK 50 |
697.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11300352
|
Cytiva
28-9898-58 |
Columna XK 16/26 |
455.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Diseñados para cromatografía líquida a una presión de baja a media
Especificaciones
Depósito de empaquetamiento |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cytiva Depósitos de empaquetamiento