Learn More
Kern Sohn Padded Plastic Box for Custom Weight Set
Plastic case for individual weight set.
Marca: Kern Sohn 313-050-400
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Plastic
- For button/compact weight design
Especificaciones
Case | |
Plástico | |
Class E1 and M3 Weight | |
1 mg to 500 g weights |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.