Learn More
DiscoverX PAF
Código de producto. 17382499
Encompass
Click to view available options
:
1 mg
Código de producto. 17382499
Marca: DiscoverX 921179
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
PAF is an agonist for PTAFR. Provided as 1mg of dry powder.
Platelet-activating factor (β-Acetyl-γ-O-alkyl-L-α-phosphatidylcholine, or PAF) is a phospholipid that mediates many leukocyte functions. Stimulates platelet aggregation and has roles in inflammation, anaphylaxis and wound repair. Produced by lymphocytes, platelets, and endothelial cells, and is also found to be secreted by tumor cells. Acts as an agonist for PTAFR. Provided as 1mg of dry powder.
Especificaciones
Cantidad 1 mg
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.