Learn More
Thermo Scientific™ Estándar de proteínas preteñidas PageRuler™ Plus, de 10 a 250 kDa
Mezcla de nueve proteínas teñidas de azul, naranja y verde (de 10 a 250 kDa) diseñadas para su uso como patrones de tamaño en la electroforesis de proteínas (SDS-PAGE) e inmunotransferencia (Western blotting).
Marca: Thermo Scientific™ 26619
157.53 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.36080kg
Descripción
La escalera de proteínas preteñidas Thermo Scientific™ PageRuler Plus es una mezcla de nueve (9) proteínas teñidas de azul, naranja y verde (de 10 a 250 kDa) diseñadas para su uso como patrones de tamaño en la electroforesis de proteínas (SDS-PAGE) e inmunotransferencia (Western blotting).
Este marcador de peso molecular para proteínas preteñidas está diseñado para supervisar el progreso de la electroforesis en gel de poliacrilamida-SDS, para evaluar la eficacia de la transferencia a fluoruro de polivinilideno (PVDF), nylon y membranas de nitrocelulosa y para estimar el tamaño aproximado de las proteínas separadas que se han hecho visibles con tintes de gel o reactivos de detección de inmunotransferencia (Western blot). Un cromóforo azul está enlazado a todas las proteínas, excepto las proteínas de dos bandas de referencia de 70 kDa y 25 kDa, que están coloreadas con un colorante de color naranja y una banda verde de referencia de 10 kDa. La escalera de proteínas preteñidas PageRuler Plus está lista para usarse: no hay que calentar, diluir ni añadir ningún agente reductor antes de la carga en un gel.Características destacadas:
Intervalo de tamaños: nueve proteínas con un tamaño de 10 a 250 kDa
Listo para su uso: se suministra en tampón de carga para su carga directa en los geles; no es necesario que se hierva.
Bandas nítidas: bandas codificadas por colores de intensidad similar para una visualización sencilla
Calidad probada: cada lote se evalúa mediante SDS-PAGE e inmunoelectrotransferencia
Bandas de referencia brillantes: naranja en 70 y 25 kDa y verde en 10 kDa
Compatible con membranas: transferencia de bandas de color a membranas para inmunoelectrotransferencia
Incluye:
Proteínas teñidas con colorante en 62,5 mm Tris-H3PO4 (pH 7,5 a 25 °C), 1 mm EDTA, 2 % SDS, 10 mm DTT, 1 mm NaN3 y 33 % glicerol.
Recomendada para:
Supervisión de la migración de proteínas durante la electroforesis en gel de poliacrilamida, supervisión de la transferencia de proteínas en las membranas tras inmunotransferencia (Western blot), dimensionamiento de proteínas en geles de poliacrilamida-SDS e inmunotransferencia (Western blot)
Especificaciones
Contenido: dos viales de 250 µl cada uno Tampón de almacenamiento: 62,5 mm Tris-H3PO4 (pH 7,5 a 25 °C), 1 mm EDTA, 2 % SDS, 10 mm DTT, 1 mm NaN3 y 33 % glicerol Almacenamiento: Tras su recepción, almacenar a -20 °C |
|
9 | |
Sí | |
Tres colores: Azul, naranja, verde | |
250, 130, 100, 70, 55, 35, 25, 15 y 10 kDa | |
2 x 250 μl | |
Inmunotransferencia (Western Blotting), SDS-PAGE |
Fluorescencia colorimétrica, NIR (700 nm), fluorescencia RGB (555 nm) | |
Marcadores moleculares de proteínas | |
De 10 a 250 kDa | |
Geles Bolt™ Bis-Tris Plus, Geles de tricina Novex™, geles de Tris-glicina Novex™, geles NuPAGE™ Bis-Tris, geles de Tris-acetato NuPAGE™, geles SDS-PAGE | |
PageRuler™ | |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.