Learn More
Thermo Scientific™ Estándar de proteínas preteñidas PageRuler™ Plus, de 10 a 250 kDa
Código de producto. p-4529974 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 x 250 μl
8 x 250 μl
10 x 250 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 4
11832124 2 x 250 μl paquete de 2
17196098 8 x 250 μl paquete de 4
11852124 10 x 250 μl paquete de 10
3 options
Código de producto. 11832124
Marca: Thermo Scientific™ 26619
Mezcla de nueve proteínas teñidas de azul, naranja y verde (de 10 kDa a 250 kDa) diseñadas para usar como patrones de tamaño en la electroforesis de proteínas (SDS-PAGE) y la inmunotransferencia (Western blotting).
La escalera de proteínas preteñidas Thermo Scientific™ PageRuler Plus es una mezcla de nueve (9) proteínas teñidas de azul, naranja y verde (de 10 kDa a 250 kDa) diseñadas para usar como patrones de tamaño en la electroforesis de proteínas (SDS-PAGE) y la inmunotransferencia (Western blotting).
Este marcador de peso molecular para proteínas preteñidas está diseñado para supervisar el progreso de la electroforesis en gel de poliacrilamida-SDS, para evaluar la eficacia de la transferencia a fluoruro de polivinilideno (PVDF), nylon y membranas de nitrocelulosa y para estimar el tamaño aproximado de las proteínas separadas que se han hecho visibles con tintes de gel o reactivos de detección de inmunotransferencia (Western blot). Un cromóforo azul está enlazado a todas las proteínas, excepto las proteínas de dos bandas de referencia de 70 kDa y 25 kDa, que están coloreadas con un colorante de color naranja y una banda verde de referencia de 10 kDa. La escalera de proteínas preteñidas PageRuler Plus está lista para usarse: no hay que calentar, diluir ni añadir ningún agente reductor antes de la carga en un gel.
Características destacadas:
  • Intervalo de tamaños: nueve proteínas con un tamaño de 10 a 250 kDa
  • Listo para su uso: se suministra en tampón de carga para su carga directa en los geles; no es necesario que se hierva.
  • Bandas nítidas: bandas codificadas por colores de intensidad similar para una visualización sencilla
  • Calidad probada: cada lote se evalúa mediante SDS-PAGE e inmunoelectrotransferencia
  • Bandas de referencia brillantes: naranja en 70 y 25 kDa y verde en 10 kDa
  • Compatible con membranas: transferencia de bandas de color a membranas para inmunoelectrotransferencia
Incluye:
Proteínas teñidas con colorante en 62,5 mm Tris-H3PO4 (pH 7,5 a 25 °C), 1 mm EDTA, 2 % SDS, 10 mm DTT, 1 mm NaN3 y 33 % glicerol.
Recomendada para:
Supervisión de la migración de proteínas durante la electroforesis en gel de poliacrilamida, supervisión de la transferencia de proteínas en las membranas tras inmunotransferencia (Western blot), dimensionamiento de proteínas en geles de poliacrilamida-SDS e inmunotransferencia (Western blot)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contenido: dos viales de 250 μl cada uno
Tampón de almacenamiento: 62,5 mm Tris-H3PO4 (pH 7,5 a 25 °C), 1 mm EDTA, 2 % SDS, 10 mm DTT, 1 mm NaN3 y 33 % glicerol
Almacenamiento: Tras su recepción, almacenar a -20 °C
Método de detección Fluorescencia colorimétrica, NIR (700 nm), fluorescencia RGB (555 nm)
Number of Markers 9
Listo para cargar
Intervalo de tamaños De 10 a 250 kDa
Compatibilidad del gel Geles Bolt™ Bis-Tris Plus, Geles de tricina Novex™, geles de Tris-glicina Novex™, geles NuPAGE™ Bis-Tris, geles de Tris-acetato NuPAGE™, geles SDS-PAGE
Peso molecular 250, 130, 100, 70, 55, 35, 25, 15, 10 kDa
Cantidad 2 x 250 μl
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Línea de productos PageRuler
Tipo de producto Marcadores moleculares de proteínas
Stain Type Tres colores: Azul, naranja, verde
System Type Western Blotting, SDS-PAGE