Learn More
Thermo Scientific™ Estándar de proteínas preteñidas PageRuler™, de 10 a 180 kDa
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
La escalera de proteínas preteñidas Thermo Scientific™ PageRuler es una mezcla de diez (10) proteínas teñidas de azul, naranja y verde (de 10 a 180 kDa) para el uso como patrones de tamaño en la electroforesis de proteínas (SDS-PAGE) y la inmunotransferencia (Western blotting).
Características destacadas:
Intervalo de tamaños: 10 proteínas con un tamaño de 10 a 180 kDa
Listo para su uso: se suministra en tampón de carga para su carga directa en los geles; no es necesario que se hierva.
Bandas nítidas: bandas codificadas por colores de intensidad similar para una visualización sencilla
Calidad probada: cada lote se evalúa mediante SDS-PAGE e inmunoelectrotransferencia
Dos bandas de referencia: naranja en 70 kDa y verde en 10 kDa
Compatible con membranas: transferencia de bandas de color a membranas para inmunoelectrotransferencia
Incluye:
Proteínas teñidas con colorante en 62,5 mm Tris-H3PO4 (pH 7,5 a 25 °C), 1 mm EDTA, 2 % SDS, 10 mm DTT, 1 mm NaN3 y 33 % glicerol.
Recomendada para:
Supervisión de la migración de proteínas durante la electroforesis en gel de poliacrilamida, supervisión de la transferencia de proteínas en las membranas tras inmunotransferencia (Western blot), dimensionamiento de proteínas en geles de poliacrilamida-SDS e inmunotransferencia (Western blot)
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contenido: dos viales de 250 μL cada uno Tampón de almacenamiento: 62,5 mm Tris-H3PO4 (pH 7,5 a 25 °C), 1 mm EDTA, 2 % SDS, 10 mm DTT, 1 mm NaN3 y 33 % glicerol Almacenamiento: Tras su recepción, almacenar a -20 °C |
| Método de detección | Fluorescencia colorimétrica, NIR (700 nm), fluorescencia RGB (555 nm) |
| Number of Markers | 10 |
| Tipo de producto | Marcadores moleculares de proteínas |
| Listo para cargar | Sí |
| Intervalo de tamaños | De 10 a 180 kDa |
| Tipo de tinción | Tres colores: Azul, naranja, verde |
| Compatibilidad del gel | Geles Bolt™ Bis-Tris Plus, Geles de tricina Novex™, geles de Tris-glicina Novex™, geles NuPAGE™ Bis-Tris, geles de Tris-acetato NuPAGE™, geles SDS-PAGE |
| Peso molecular | 180, 130, 100, 70, 55, 40, 35, 25, 15, 10 kDa |
| Línea de productos | PageRuler |
| Mostrar más |