Learn More
Thermo Scientific™ Estándar de proteínas de amplia gama sin teñir PageRuler™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
La escalera de proteínas de rango amplio sin teñir Thermo Scientific™ PageRuler es una mezcla de 11 proteínas (de 5 a 250 kDa) para su uso como patrones de tamaño en electroforesis de proteínas (SDS-PAGE) y Western blots.
Características destacadas:
Intervalo de tamaños: once proteínas con un tamaño de 5 a 250 kDa
Listo para su uso: se suministra en tampón de carga para su carga directa en los geles; no es necesario que se hierva.
Bandas nítidas: con una excelente precisión para su detección con tinciones de plata o coomassie
Bandas de referencia: las bandas de 100, 50 y 20 kDa son más intensas para facilitar la orientación
Etiquetado: cada una de las proteínas de la escalera contiene una secuencia integral Strep-tag™ II
Calidad probada: cada lote se evalúa mediante SDS-PAGE e inmunoelectrotransferencia
Incluye:
Proteínas en Tris-H de 62,5 mm3PO4 (pH 7,5 a 25°C), EDTA de 1 mm, SDS al 2 %, DTT de 100 mm, NaN de 1 mm3, azul de bromofenol al 0,01 % y glicerol al 33 %.
Recomendada para:
Dimensionamiento preciso de proteínas en geles de poliacrilamida-SDS e inmunotransferencia (Western blot)
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contenido: dos viales de 250 μL cada uno Tampón de almacenamiento: 62,5 mM Tris-H3PO4 (pH 7,5 a 25 °C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN3, 0,01 % azul de bromofenol y 33 % glicerol almacenamiento: Tras su recepción, almacenar a -20 °C |
| Number of Markers | 11 |
| Tipo de producto | Marcadores moleculares de proteínas |
| Listo para cargar | Sí |
| Intervalo de tamaños | De 5 a 250 kDa |
| Tipo de tinción | Sin teñir |
| Compatibilidad del gel | Geles Bolt™ Bis-Tris Plus, Geles de tricina Novex™, geles de Tris-glicina Novex™, geles NuPAGE™ Bis-Tris, geles de Tris-acetato NuPAGE™, geles SDS-PAGE |
| Peso molecular | 250, 150, 100, 70, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 5 kDa |
| Línea de productos | PageRuler |
| Cantidad | 2 x 250 μl |
| Mostrar más |