Learn More
Thermo Scientific™ Marcador de peso molecular de proteínas de intervalo bajo sin teñir PageRuler™
Código de producto. 11802134 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
2 x 250 μl
8 x 250 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
Código de producto. 11802134
Marca: Thermo Scientific™ 26632
Edge
Mezcla de ocho proteínas y péptidos purificados (de 3,4 a 100 kDa) para su uso como patrones de tamaño en electroforesis en gel de péptidos y proteínas pequeñas.
El estándar de proteínas de intervalo bajo sin teñir Thermo Scientific™ PageRuler es una mezcla de ocho (8) proteínas y péptidos purificados (de 3,4 a 100 kDa) para usar como patrones de tamaño en electroforesis en geles de péptidos y proteínas pequeñas.
Los marcadores de MW de proteínas en este patrón se resuelven en bandas nítidas claramente identificables cuando se analizan mediante SDS-PAGE y se tiñen con colorante de Coomassie o plata. La banda de proteínas de 100 kDa indica la posición aproximada de las proteínas grandes y la banda de 25 kDa presenta una mayor intensidad y sirve como banda de referencia. Las proteínas se pueden detectar en western blots mediante tinción con colorantes de Ponceau S, azul de Coomassie u otros colorantes para proteínas. Además, las proteínas de la escalera (excepto los péptidos de 5 y 3,4 kDa) contienen una secuencia integral Strep-tag™ II y se pueden detectar en los Western blots mediante conjugados de Strep-Tactin™. Los marcadores de peso molecular de proteínas de amplio rango sin teñir PageRuler se suministran listos para su uso: antes de utilizarlos no se requiere calentamiento, dilución ni adición de un agente reductor.
Características destacadas:
  • Intervalo de tamaños: siete proteínas y un péptido que abarcan de 3,4 a 100 kDa
  • Listo para su uso: se suministra en tampón de carga para su carga directa en los geles; no es necesario que se hierva.
  • Bandas nítidas: con una excelente precisión para su detección con tinciones de plata o coomassie
  • Bandas de referencia: la banda de 25 kDa es más fuerte que las demás para facilitar la orientación
  • Etiquetado: cada una de las proteínas de la escalera contiene una secuencia integral Strep-tag™ II
  • Calidad probada: cada lote se evalúa mediante SDS-PAGE e inmunoelectrotransferencia
Incluye:
Proteínas en Tris-H de 62,5 mm3PO4 (pH 7,5 a 25°C), EDTA de 1 mm, SDS al 2 %, DTT de 100 mm, NaN de 1 mm3, azul de bromofenol al 0,01 % y glicerol al 33 %.
Recomendada para:
Dimensionamiento preciso de proteínas en geles de poliacrilamida-SDS e inmunotransferencia (Western blot)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contenido: dos viales de 250 μL cada uno
Tampón de almacenamiento: 62,5 mM Tris-H3PO4 (pH 7,5 a 25 °C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 100 mM DTT, 1 mM NaN3, 0,01 % azul de bromofenol y 33 % glicerol
almacenamiento: Tras su recepción, almacenar a -20 °C
Number of Markers 8
Tipo de producto Marcadores moleculares de proteínas
Listo para cargar
Aplicaciones recomendadas Geles de tricina
Intervalo de tamaños De 3,4 a 100 kDa
Tipo de tinción Sin teñir
Para utilizar con (aplicación) Tricine gels
Compatibilidad del gel Geles Bolt™ Bis-Tris Plus, Geles de tricina Novex™, geles de Tris-glicina Novex™, geles NuPAGE™ Bis-Tris, geles de Tris-acetato NuPAGE™, geles SDS-PAGE
Peso molecular 100, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 3,4 kDa
Línea de productos PageRuler
Cantidad 2 x 250 μl
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Tipo de sistema SDS-PÁGINA