Description
El marcador de peso molecular de proteínas sin teñir Thermo Scientific™ es una mezcla de siete proteínas nativas (de 14,4 kDa a 116 kDa) para usar como patrones de tamaño en la electroforesis de proteínas (SDS-PAGE).
Características destacadas:
Intervalo de tamaños: 14 proteínas con un tamaño de 10 a 200 kDa
Producto listo para su uso: se suministra en tampón de carga para su carga directa en geles
Bandas nítidas: con una excelente precisión para su detección con tinciones de plata o coomassie
Banda de referencia: la banda de 50 kDa tiene mayor intensidad para facilitar la orientación
Etiquetado: cada una de las proteínas de la escalera contiene una secuencia integral Strep-tag™ II
Calidad probada: cada lote se evalúa mediante SDS-PAGE e inmunoelectrotransferencia
Incluye:
Proteínas (de 0,02 a 0,05 mg/ml de cada una) en Tris-H de 62,5 mm3PO4 (pH 7,5 a 25°C), EDTA de 1 mm, SDS al 2 %, DTT de 100 mm, NaN de 1 mm3, azul de bromofenol al 0,01 % y glicerol al 33 %.
Recomendada para:
Dimensionamiento preciso de proteínas en geles de poliacrilamida-SDS e inmunotransferencia (Western blot)
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Contenido: dos viales de 250 μL cada uno, proteínas de 0,02 a 0,05 mg/ml de cada tampón de almacenamiento: 62,5 mm Tris-H3PO4 (pH 7,5 a 25 °C), 1 mm EDTA, 2 % SDS, 10 mm DTT, 1 mm NaN3, 0,01 % azul de bromofenol y 33 % glicerol almacenamiento: Tras su recepción, almacenar a -20 °C |
| Number of Markers | 14 |
| Tipo de producto | Marcadores moleculares de proteínas |
| Listo para cargar | Sí |
| Intervalo de tamaños | De 10 a 200 kDa |
| Tipo de tinción | Sin teñir |
| Compatibilidad del gel | Geles Bolt™ Bis-Tris Plus, Geles de tricina Novex™, geles de Tris-glicina Novex™, geles NuPAGE™ Bis-Tris, geles de Tris-acetato NuPAGE™, geles SDS-PAGE |
| Peso molecular | 200, 150, 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 30, 25, 20, 15 y 10 kDa |
| Línea de productos | PageRuler |
| Cantidad | 2 x 250 μl |
| Show More |