Learn More
Brady™ Pintura
Paint for floor and road markings.
261.00€ - 530.00€
Especificaciones
Cantidad | 1 unidad |
---|---|
Tipo de producto | Pintura |
Para utilizar con (aplicación) | Floor Marking, Traffic Control |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11741106
|
Brady™
804319 |
Negro |
261.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11731106
|
Brady™
804318 |
Blanco |
530.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- For Floor Marking.
- For Traffic Control.
Especificaciones
1 unidad | |
Pintura | |
Floor Marking, Traffic Control |