Learn More
PAK1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (ARC0087), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen MA535321
318.01 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Código de producto. 17125983
  • 477.00€ / 100 microlitros
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
Immunogen sequence: MSNNGLDIQD KPPAPPMRNT STMIGAGSKD AGTLNHGSKP LPPNPEEKKK KDRFYRSILP GDKTNKKKEK ERPEISLPSD FEHTIHVGFD AVTGEFTGMP
PAK1 is a serine/threonine kinase that is a target for restenosis, cancer, and immunosuppression treatment. These proteins serve as targets for the small GTP binding proteins Cdc42 and Rac and have been implicated in a wide range of biological activities. PAK1 regulates cell motility and morphology.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
PAK1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (ARC0087), Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated