Learn More
SGE™ Jeringas para muestreador automático PAL de aguja con punta cónica extraíble de 50 mm
Features Diamond Syringe Technology which results in improved solvent resistance, wide temperature ranges, and increased operational smoothness. PAL Autosampler Syringes with Removable 50mm Cone Tip Needle for for CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus, AS2000, AS3000, AS200/800 Autosamplers
Marca:  SGE™ 002984
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10152922
  • 102.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Resistencia a disolventes mejorada
  • Amplio rango de aplicación de temperatura (hasta 150 °C)
  • Mayor fluidez de funcionamiento
  • Diseñado específicamente para PAL
  • 22 Las agujas de calibre tienen un diámetro exterior de 0,72 mm
  • 23 Las agujas de calibre tienen un diámetro exterior de 0,63mm
  • Las agujas de calibre 26 tienen un diámetro exterior de 0,47 mm
  • Precisión y reproducibilidad;  ± 1 % (volumen dispensado) (± 2 % para jeringas de 0,5 μl)
  • La forma de cono (también conocida como estilo de punta AS para muestreador automático) está diseñada para soportar las demandas de inyección múltiple y mejora la vida útil del septo cuando se utiliza con un muestreador automático
  • El émbolo estanco al gas, si corresponde, está hecho de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
23 G
0,11 mm
0,63 mm
2 in
50 mm
10R-C/T-5/0.63C
10 μl
Cono
Extraíble
0,004 in
0,024 in
Cromatografía de gases
1,96 in
Jeringa para muestreador automático
Unidad
50 mm
CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus y AS3000, AS2000. AS200/800
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
SGE™ Jeringas para muestreador automático PAL de aguja con punta cónica extraíble de 50 mm > Modelo: 10R-C/T-5/0.63C; para: CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus y AS3000, AS2000, AS200/800