Learn More
Paladio, 10 % en polvo de carbón activado, tipo 87L, estándar, reducido, nominalmente 50 % de agua húmeda, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Palladium |
Nombre de nota | 10% on activated carbon powder, Type 87L, Standard, Reduced, Nominally 50% water wet |
Color | Negro |
Forma física | Polvo, 900-1100 m |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Soluble in aqua regia. Insoluble in water. |