Learn More
PALLADIUM, 10% ON CARBON 5G
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar A12012.06
PALLADIUM, 10% ON CARBON 5G
Detalles adicionales : CAS : 7440-05-3 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 1325 Chem class : 4.1 Pack group : III
Código de producto. 11439862
  • 195.00€ / 5 g
En stock
para ver el stock
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Palladium, 10% on carbon, Type 487, dry
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Carbon, palladium
SDS Documentos