Learn More
Paladio, 5 % en pasta de carbón activado, 5R437, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como producto farmacéutico intermediario. Los benzoiltiofenos son potenciadores alostéricos (AE) de actividad agonista en el receptor A1 de la adenosina.
Solubilidad
Apenas solubles en agua. (0,26 g/l) (25 °C),
Notas
Se venden al peso seco. El peso de la unidad no incluye el peso del agua
Se utiliza como producto farmacéutico intermediario. Los benzoiltiofenos son potenciadores alostéricos (AE) de actividad agonista en el receptor A1 de la adenosina.
Solubilidad
Apenas solubles en agua. (0,26 g/l) (25 °C),
Notas
Se venden al peso seco. El peso de la unidad no incluye el peso del agua
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Palladium |
Nombre de nota | 5% on activated carbon paste, 5R437 |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN1325 |
Información de solubilidad | Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C), |