Learn More
Paladio, 5 % en pasta de carbón activado, A405032-5, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15486965
Paladio, 5 % en pasta de carbón activado, A405032-5, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486965
100 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Código de producto. 15486965
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045499.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-05-3
Fórmula molecular Pd
Peso molecular (g/mol) 106.42
Número MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clave InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nombre IUPAC paladio
SMILES [Pd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium
Nombre de nota 5% on activated carbon paste, A405032-5
Color Negro
Cantidad 100 g
Olor Odorless
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteX10A018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number045505.06,045499.06,045499.14,045499.22
Número de loteG17Y002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number045505.06,045499.06,045499.14,045499.22
Número de lote40550002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number045505.06,045499.06,045499.14,045499.22
Número de loteC27T023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number045505.06,045499.06,045499.14,045499.22
Número de loteA21T035 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number045505.06,045499.06,045499.14,045499.22
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Paladio, 5 % en pasta de carbón activado, A405032-5, Thermo Scientific Chemicals >