Learn More
Invitrogen™ Palladium API Fluorescent Detection Kit
Assay Palladium API Activity in various solvents including toluene, ethanol, acetonitrile, DMSO and DMF containing samples.
Marca: Invitrogen™ EIAPDAPIF
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Includes: Placas de 96 pocillos, estándar, otros reactivos específicos del ensayo, tampones y hoja de datos técnicos específicos del lote.
Descripción
El kit de detección de paladio (para uso exclusivo en investigación) es un ensayo fluorescente y está diseñado para la detección y cuantificación del paladio en varios disolventes, incluidas las muestras que contengan tolueno, etanol, acetonitrilo, DMSO y DMF.
Este kit completo y listo para usar incluye placas negras de 96 pocillos, estándar de paladio, reactivo de detección de paladio y otros componentes para realizar el ensayo. Para utilizar este kit se necesita un lector de microplacas de 96 pocillos capaz de leer emisiones fluorescentes a 520 nm, con excitación a 485 nm.
Características de rendimiento
• Tipo de ensayo: kit de detección fluorescente
• Tipos de muestras: varios disolventes, como el tolueno, etanol, acetonitrilo, DMSO y DMF
• Intervalo de curva estándar: 3,1–100 nM
• Reactividad: especies independientes
Antecedentes
Muchas nuevas transformaciones sintéticas que se han desarrollado en los últimos años utilizan compuestos de paladio (Pd) para la catálisis de reacciones de acoplamiento carbono-carbono y carbono-heteroátomo, como las transformaciones Buchwald-Hartwig, Heck, Kumada, Negishi, Nozaki-Hiyama, Sonogashira, Stille, Suzuki-Miyaura y Tsuji-Trost. La popularidad de estas reacciones ha aumentado en los procesos farmacéuticos, ya que se recurre a una amplia gama de grupos funcionales que se pueden emplear para construir moléculas complicadas. Sin embargo, las reacciones catalizadas con paladio suponen un problema por el hecho de que el paladio a menudo puede quedar retenido en el producto aislado.
Principio del ensayo
Los métodos estándar para cuantificar el paladio en las muestras son el análisis de absorción atómica, la fluorescencia de rayos X y las espectroscopias de emisión de plasma, como la espectroscopia de masa de plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS). Estos métodos requieren instrumentos caros y es necesario que sea un científico altamente formado quien los opere. La contaminación cruzada del instrumento puede limitar el rendimiento de este análisis, por lo que se debe seguir una metodología de limpieza muy exhaustiva.
Este kit de detección fluorescente de paladio está diseñado para permitir la determinación rápida de las cantidades relativas de Pd presentes en una variedad de muestras y disolventes, incluidos el tolueno, el etanol, el acetonitrilo, el DMSO y el DMF. El kit utiliza una molécula de detección no fluorescente que, en presencia de paladio, se escinde para producir un producto fluorescente brillante.
Especificaciones
Placas de 96 pocillos, estándar, otros reactivos específicos del ensayo, tampones y hoja de datos técnicos específicos del lote. Almacenar a –20 °C. |
|
Lector de microplacas | |
Sin genes | |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
VetMAX™-Gold AIV | |
Sin genes | |
96 pruebas | |
API de paladio |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.