Learn More
Hidróxido de paladio en carbono, polvo, sin reducir, 20 % Pd, 50 % humedad, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Palladium hydroxide on carbon |
Nombre de nota | 20% Pd, moisture ca 60% |
Color | Negro |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 10 g |
Fórmula lineal | Pd(OH)2 |
Fieser | 16,269 |
Índice Merck | 15, 7166 |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble |
Nombre IUPAC | paladio(2+);dihidróxido |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.