Learn More
2,4-Pentanodionato de paladio(II), Pd 34,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Palladium(II) 2,4-pentanedionate |
Punto de fusión | 210°C (decomposition) |
Color | De amarillo a naranja |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Soluble in benzene and chloroform. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.92 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Pd 34.7% |
Olor | Odorless |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
2,4-Pentanodionato de paladio(II), Pd 34,7 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido