Learn More
Acetato de paladio(II), 99,9 %, (base de oligoelementos metálicos), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4813593 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13470817 1 g Frasco de vidrio 1 g
13488598 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 13470817
Marca: Thermo Scientific Acros 441390010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3375-31-3 | C4H6O4Pd | 224.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3375-31-3
Fórmula molecular C4H6O4Pd
Peso molecular (g/mol) 224.51
Número MDL MFCD00012453
Clave InChI YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate
PubChem CID 167845
Nombre IUPAC palladium(2+) diacetate
SMILES [Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium(II) Acetate
Punto de fusión 205.0°C
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 46.9 to 48.5% (Pd)
Fórmula lineal (CH3CO2)2Pd
Índice Merck 15,7092
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, methylene dichloride,, chloroform, acetonitrile and diethylether, insoluble in alcohols
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.51
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acetic acid palladium (II) salt