Learn More
Acetato de paladio(II), trímero, Pd 45,9-48,4 %, Thermo Scientific Chemicals
164.82€ - 3255.20€
CAS 3375-31-3
Fórmula molecular C4H6O4Pd
Peso molecular (g/mol) 224.51
Número MDL MFCD00012453
Clave InChI YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate
PubChem CID 167845
Nombre IUPAC palladium(2+) diacetate
SMILES [Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11346028
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
010516.03
1 g
164.82€
1 g
11356028
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
010516.06
5 g
763.80€
5 g
11336028
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
010516.14
25 g
3255.20€
25 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
3375-31-3
224.51
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
167845
[Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
C4H6O4Pd
MFCD00012453
palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate
palladium(2+) diacetate
Especificaciones
Palladium(II) acetate
3375-31-3
Agujas
C4H6O4Pd
palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
palladium(2+) diacetate
167845
Various forms in red-brown color (powder/flake/crystalline/beads)
∽205°C (decomposition)
Rojo a marrón
45.9 to 48.4%
MFCD00012453
Soluble as monomer in glacial acetic acid or as trimer in benzene.
[Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
224.51
673.46
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Avoid contact with skin. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable gloves and eye/face protection. This material and/or its container must be disposed of as hazardous waste. Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety data sheets.
P234-P280-P305+P351+P338-P310-P390
H290-H318.
missing translation for 'einecsNumber' : 222-164-4
missing translation for 'rtecsNumber' : AJ9000000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes