Learn More
Acetilacetonato de paladio(II), 35 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10042570 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10042570 1 g Frasco de vidrio 1 g
11344112 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10042570
Marca: Thermo Scientific Acros 197580010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14024-61-4 | C10H14O4Pd | 304.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14024-61-4
Fórmula molecular C10H14O4Pd
Peso molecular (g/mol) 304.64
Número MDL MFCD00000025 MFCD00000025
Clave InChI JKDRQYIYVJVOPF-FDGPNNRMSA-L
Sinónimo palladium diacetonate, acetylacetone palladium ii salt, bis 2,4-pentanedionato palladium ii
PubChem CID 53384484
Nombre IUPAC palladium(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES [Pd++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium(II) acetylacetonate
Punto de fusión 190.0°C
Nombre de nota 35% Pd
Color Marrón-Rojo
Forma física Solución
Cantidad 1 g
Fórmula lineal (CH3COCH=C(CH3)O)2Pd
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.61
Porcentaje de pureza 35% (Pd)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Palladium(II) acetylacetonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P420-Almacenar alejado de otros materiales.