Learn More
Cloruro de paladio(II), 99,9 % (base metálica), Pd 59,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391658
0.5 g
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
50 g
Para su uso como precursor del catalizador
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-10-1
Fórmula molecular Cl2Pd
Peso molecular (g/mol) 177.32
Número MDL MFCD00003558
Clave InChI PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24290
ChEBI CHEBI:53434
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium(II) chloride
Punto de fusión 675°C (decomposition)
Color Rojo a marrón
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 0.5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (metals basis)
Sinónimo palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
Información de solubilidad Soluble in dilute mineral acids,aqueous metal halides.Soluble in cold water,organic solvents and hydrochloric acid.
Nombre IUPAC dicloropaladio
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.31
Olor Odorless
Aspecto Red-brown powder
Densidad 4 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Palladium(II) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Palladium(II) chloride
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Cloruro de paladio(II), 99,9 % (base metálica), Pd 59,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals >