Learn More
Nitrato de paladio(II) hidrato, 99,8% (base metálica), Pd 39 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321668
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
11321668 2 g 2 g
11311668 10 g 10 g
11301668 50 g 50 g
3 options
Código de producto. 11321668
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011035.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 207596-32-5 | N2O6Pd | 230.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207596-32-5
Fórmula molecular N2O6Pd
Peso molecular (g/mol) 230.43
Número MDL MFCD00011169
Clave InChI GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo palladium nitrate, palladium ii nitrate, palladous nitrate, palladium dinitrate, unii-5g27lbz05u, nitric acid, palladium 2+ salt, hydrogen tetranitropalladate ii, palladium 2+ dinitrate, palladiumdinitrate
PubChem CID 24932
Nombre IUPAC paladio(2+);dinitrato
SMILES [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium(II) nitrate hydrate
Punto de fusión (decomposition)
Color Marrón a rojo
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica), Pd 39 % mín.
Fórmula lineal Pd(NO3)2·xH2O
Número UN UN1477
Índice Merck 14,6992
Información de solubilidad Soluble in dilute nitric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.43 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.8%
Sensibilidad Hygroscopic