Learn More
Óxido de paladio(II), 99,995 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10804161 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10804161 1 g Frasco de vidrio 1 g
10411820 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10804161
Marca: Thermo Scientific Acros 193680010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1314-08-5 | OPd | 122.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-08-5
Fórmula molecular OPd
Peso molecular (g/mol) 122.42
Número MDL MFCD00011172
Clave InChI JQPTYAILLJKUCY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo palladium ii oxide, palladium oxide pdo, acmc-1bqvh, palladium oxide, pdo, palladium ii oxide, anhydrous, palladium ii oxide-pd, 11113-77-2 cpd with unspecified mf, palladium oxide ? inverted exclamation mark-?, palladium ii oxide trace metals basis
PubChem CID 5083724
Nombre IUPAC Oxidandiida de paladio(2+)
SMILES [O--].[Pd++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium(II) oxide
Punto de fusión 870.0°C
Forma física Líquido viscoso
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 85.2 to 88.7% (Pd)
Fórmula lineal PdO
Índice Merck 15,7094
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: practically insoluble in acids, slightly soluble in aqua regia, soluble in 48% hbr
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.4
Porcentaje de pureza 99.995%
Grado base de trazas de metales