Learn More
Óxido de paladio(II), anhidro, 99,9 % (base metálica), Pd 85 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321678
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11321678
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011040.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Reducción catalítica, en síntesis orgánica
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-08-5
Fórmula molecular OPd
Peso molecular (g/mol) 122.42
Número MDL MFCD00011172
Clave InChI JQPTYAILLJKUCY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo palladium ii oxide, palladium oxide pdo, acmc-1bqvh, palladium oxide, pdo, palladium ii oxide, anhydrous, palladium ii oxide-pd, 11113-77-2 cpd with unspecified mf, palladium oxide ? inverted exclamation mark-?, palladium ii oxide trace metals basis
PubChem CID 5083724
SMILES [O--].[Pd++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium(II) oxide
Punto de fusión 870°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Marrón
Forma física Polvo de malla -22
Cantidad 1 g
Índice Merck 14,6993
Información de solubilidad Slightly soluble in aqua regia; Insoluble in water and acids.
Nombre IUPAC oxopaladio
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.4
Porcentaje de pureza 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 85% min.
Olor Odorless
Densidad 8.70 g/mL