Learn More
Óxido de paladio(II) monohidrato, 99,9 % (base metálica), Pd 73 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341678
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
Código de producto. 11341678
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011041.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 64109-12-2 | H2O2Pd | 140.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64109-12-2
Fórmula molecular H2O2Pd
Peso molecular (g/mol) 140.43
Número MDL MFCD00011172
Clave InChI CLKURSCFRVRBKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo palladium oxide hydrate, opd.h2o, palladium oxide, hydrate, oxopalladium hydrate, oxopalladium-water 1/1, palladium ii oxide hydrate, palladium ii oxide monohydrate, palladium ii oxide hydrate pd basis, palladium ii oxide hydrate, pd content ∼97 %, palladium ii oxide hydrate trace metals basis
PubChem CID 16211505
SMILES O.[O--].[Pd++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium(II) oxide monohydrate
Punto de fusión (decomposition)
Forma física Polvo
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,6993
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC palladium(2+) hydrate oxidandiide
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.41 (122.40 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 73% min.