Learn More
Lámina de plata paladio, 0,025 mm de grosor, 99,9 % (base metálica sin Pt), Thermo Scientific Chemicals
161.00€ - 1336.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Palladium Silver foil |
---|---|
Nombre de nota | 0.025mm (0.001 in.) thick |
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. | Pd:Ag; 77:23 wt% |
Notas del porcentaje del ensayo | (Base metálica sin Pt) |
Número MDL | MFCD02091738 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15473915
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045003.FF |
25 x 25 mm |
161.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15483915
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045003.FI |
50 x 50 mm |
528.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15493915
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045003.GH |
100 x 100 mm | |||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Palladium Silver foil | |
Pd:Ag; 77:23 wt% | |
MFCD02091738 | |
Odorless | |
Papel de aluminio |
0.025mm (0.001 in.) thick | |
(Base metálica sin Pt) | |
99.9% | |
≈0.18g/25x25mm |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO - Para uso exclusivo en investigación