Learn More
Alambre de paladio, 1,0 mm de diámetro, +99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11309367
Alambre de paladio, 1,0 mm de diámetro, +99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309367
50 cm
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
Código de producto. 11309367
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040212.BW
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-05-3
Fórmula molecular Pd
Peso molecular (g/mol) 106.42
Número MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clave InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nombre IUPAC paladio
SMILES [Pd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium wire
Nombre de nota 1.0mm (0.04 in.) dia.
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 50 cm
Porcentaje de pureza ≥99.98%
Olor Odorless
Peso ≈9.44g/m
Formulario Alambre, ≈9,44g/m
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteR11I022 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/06/2022 Catalog Number040212.BS,040212.BW
Número de loteB25W009 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number040212.BS,040212.BW
Número de loteF21W010 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number040212.BS,040212.BW
Número de loteB08S039 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number040212.BS,040212.BW
Número de loteS14E035 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number040212.BS,040212.BW
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Alambre de paladio, 1,0 mm de diámetro, +99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >