Learn More
Sampling Systems™ Cuchillos para Palés con Mangos de Plástico
Código de producto. p-7146964 Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Longitud de la hoja (métrico):
100 mm
200 mm
300 mm
Anchura (métrico) de la hoja:
20 mm
30 mm
35 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15839591
Marca: Sampling Systems™ A200100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos Cuchillos para Palés tienen una hoja higiénica de acero inoxidable con un mango de PVC negro ergonómico.
  • Hoja de acero inoxidable con mango de PVC de plástico
  • Acabado satinado
  • Gama de tamaños disponibles
Especificaciones
Color Mango negro
Tipo de producto Cuchillo de Palés
Acabado Satinado
Longitud de la hoja (métrico) 100 mm
Anchura (métrico) de la hoja 20 mm
Material Acero inoxidable, plástico
Longitud (métrico) 190 mm