Learn More
Sampling Systems™ Cuchillos de palés con mango de madera
Estos cuchillos de palés son excelentes para el muestreo general en el laboratorio.
Marca:  Sampling Systems™ A201-100
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15869591
  • 6.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Hoja de acero inoxidable con mango de madera
  • Acabado satinado
  • Gama de tamaños disponibles
Especificaciones
Especificaciones
Cuchillo de Palés
190 mm
20 mm
Acero inoxidable, madera
100 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sampling Systems™ Cuchillos de palés con mango de madera > 100 mm