Learn More
Cloruro de palmatina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cloruro de palmatina |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 387.86 |
Número MDL | MFCD00016656 |
Forma física | Polvo cristalino |
Color | De amarillo claro a amarillo a naranja |
Pureza | ≥ 97,5% |
Clave InChI | RLQYRXCUPVKSAW-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [Cl-].COC1=CC=C2C=C3C4=CC(OC)=C(OC)C=C4CC[N+]3=CC2=C1OC |
Nombre IUPAC | 3,4,10,11-tetramethoxy-7,8-dihydro-6λ⁵-azatetraphen-6-ylium chloride |