Learn More
Ácido palmitelaídico, > 99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11449361 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
CAS 61-25-6
Fórmula molecular C20H22ClNO4
Peso molecular (g/mol) 375.849
Clave InChI UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo papaverine hydrochloride, cardiospan, cardoverina, dispamil, drapavel, forpavin, papalease, papaversan, pavatest, paverolan
PubChem CID 6084
Nombre IUPAC 1-[(3,4-dimetoxifenil)metil]-6,7-dimetoxiisoquinolina; clorhidrato
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CC2=NC=CC3=CC(=C(C=C32)OC)OC)OC.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palmitoleic Acid
Color Incolora
Densidad 0.895g/mL at 20°C
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.4
Porcentaje de pureza >99%
Forma física Líquido congelado
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: palmitoleic acid