Learn More
Ácido palmítico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Descripción
A saturated fatty acid. Palmitic acid is a saturated fatty acid used in hair care, cosmetics, soaps, paint, rubber, food, pharmaceuticals, animal feed and textiles. It is used to prepare sodium palmitate which is a natural additive in organic products. It is involved in the preparation of cetyl alcohol utilized in the preparation of detergents and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un ácido graso saturado. El ácido palmítico es un ácido graso saturado utilizado en el cuidado del cabello, cosméticos, jabones, pintura, caucho, alimentos, productos farmacéuticos, alimentación animal y textiles. Se utiliza para preparar palmitato sódico, que es un aditivo natural en productos orgánicos. Participa en la preparación de alcohol cetílico, utilizado en la preparación de detergentes y cosméticos.
Solubilidad
Soluble en alcohol caliente, acetona, benceno, éter etílico, acetato de amilo, alcohol propílico y cloroformo. Ligeramente soluble en alcohol frío y éter de petróleo. No soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes y bases.
Un ácido graso saturado. El ácido palmítico es un ácido graso saturado utilizado en el cuidado del cabello, cosméticos, jabones, pintura, caucho, alimentos, productos farmacéuticos, alimentación animal y textiles. Se utiliza para preparar palmitato sódico, que es un aditivo natural en productos orgánicos. Participa en la preparación de alcohol cetílico, utilizado en la preparación de detergentes y cosméticos.
Solubilidad
Soluble en alcohol caliente, acetona, benceno, éter etílico, acetato de amilo, alcohol propílico y cloroformo. Ligeramente soluble en alcohol frío y éter de petróleo. No soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes y bases.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Palmitic acid |
Punto de fusión | 62°C to 65°C |
Densidad | 0.853 |
Punto de ebullición | 215°C (15 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 206°C (402°F) |
Olor | Odorless |
Fórmula lineal | CH3(CH2)14COOH |
Índice de refracción | 1.4273 |
Cantidad | 2500 g |
Beilstein | 607489 |