Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido palmítico, 98 %
25.93€ - 777.87€
CAS 57-10-3
Fórmula molecular C16H32O2
Peso molecular (g/mol) 256.43
Número MDL MFCD00002747
Clave InChI IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ácido palmítico, ácido cetílico, palmitato, ácido n-hexadecanoico, ácido hexadecílico, hidrofol, ácido n-hexadecoico, ácido 1-pentadecanecarboxílico, ácido palmítinico, ácido pentadecanecarboxílico
PubChem CID 985
ChEBI CHEBI:15756
Nombre IUPAC ácido hexadecanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10656584
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
129702500
250 g Frasco de plástico
25.93€
250 g
10295080
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
129700010
1 kg Frasco de plástico
55.76€
1 Kg
10247353
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
129700025
2.5 kg Frasco de plástico
122.29€
2.50 Kg
15189173
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
129700250
25 kg Tambor de fibra
777.87€
25 Kg
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H: Provoca irritación ocular grave. Mortal en caso de ingestión. Provoca irritación cutánea.
Declaración de GHS P: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar la zona con abundante agua y jabón. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. ADVERTENCIA: La información mostrada en este sitio web ha sido desarrollada en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea (UE) y es correcta a nuestro leal saber y entender en la fecha de su publicación. La información proporcionada se ha diseñado solo como una guía para la manipulación y el uso seguros. No debe considerarse ni una garantía ni una especificación de calidad.
Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 200-312-9
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Ácido palmítico, 98 %