missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PANK4 Monoclonal Antibody (4F10), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Invitrogen MA522124
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Peptide Sequence: AGMDPVVHSA LQEERLLLVQ TGSSSPCLDL SRLDKGLAAL VRERGADLVV IEGMGRAVHT NYHAALRCES LKLAVIKNAW LAERLGGRLF SVIFKYEVPA E
PANK4 Monoclonal antibody specifically detects PANK4 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (PFA fixed).Especificaciones
PANK4 | |
Monoclonal | |
0.2-1.0 mg/mL | |
PBS with no preservative; pH 7.4 | |
Q9NVE7 | |
Pank4 | |
PANK4 (NP_060686.1, 673 a.a. ∽ 773 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
100 μg | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG2a κ |
ELISA, Immunohistochemistry (PFA fixed) | |
4F10 | |
Unconjugated | |
Pank4 | |
4'-phosphopantetheine phosphatase; D030031I12Rik; DKFZp547M242; Fang1; FLJ10782; hPanK4; hypothetical protein Fang1; mPanK4; Pank4; Pantothenate kinase; Pantothenate kinase 4; pantothenic acid kinase 4; R75150; rPanK4 | |
Mouse | |
Affinity chromatography | |
RUO | |
55229 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido