missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pannexin 2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen PA542245
345.80 EUR hasta el 2025-03-16
Use el código promocional "24070" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Peptide sequence: GTVLVPILLV TLVFTKNFAE EPIYCYTPHN FTRDQALYAR GYCWTELRDA Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 100%
Pannexin 2 Polyclonal antibody specifically detects Pannexin 2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Especificaciones
Pannexin 2 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
PANX2 | |
h PX2; hPANX2; pannexin 2; pannexin-2; PANX2; Px2; si:ch211-192n14.2 | |
Rabbit | |
Protein A | |
RUO | |
56666 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid |
Immunohistochemistry, Western Blot | |
1 mg/mL | |
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide | |
Q96RD6 | |
PANX2 | |
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human PANX2 | |
100 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Pannexin 2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido