Learn More
Honeywell™ Panoramasque™ Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
The Panoramasque™ Full-Face APR is a Mono filter with Rd40 thread connection system that offers respiratory protection, depending on the canister type assembled on it.
Marca:  Honeywell™ 1710395
 Ver más versiones de este producto
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 12612923
  • 194.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tipo de producto: Respirador purificador de aire (APR) de cara completa
  • Material (cuerpo): EPDM o silicona
  • Material (lente): PMMA, vidrio, cloro, peligro específico
  • Color: Negro, amarillo
  • Cartucho: Filtro simple mediante conexión Rd40 (3,56 mm (1/7 pulg))
  • Utilizar con: EN141 o EN143 Clase 1 o 2 Cert. Filtros Honeywell
  • Clase de EPI: Variable (depende del cartucho)
  • Tipos de peligro: Partículas, gas, vapor, humo
  • Aplicaciones: Industria química, industrias de petróleo y gas, industria farmacéutica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
EN 136:1989
Negro
Respirador purificador de aire (APR) de cara completa
Industria química, industrias de petróleo y gas, industria farmacéutica
Arnés de cinco puntos
PMMA
Sistema de rosca Rd40 de 3,56 mm (1/7 pulg)
Monofiltro
EPDM
EN141 o EN143 Clase 1 o 2 Cert. Filtros Honeywell
Con diafragma de voz (metálico)