Learn More
Honeywell™ Panoramasque™ Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
The Panoramasque™ Full-Face APR is a Mono filter with Rd40 thread connection system that offers respiratory protection, depending on the canister type assembled on it.
Marca:  Honeywell™ 1711000
 Ver más versiones de este producto
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 12662923
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Product Type: Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
  • Material (Body): EPDM or Silicone
  • Material (Lens): PMMA, Glass, Chlorine Hazard Specific
  • Color: Black, Yellow
  • Cartridge: Single Filter via Rd40 (1/7 in.) Connection
  • Use with: EN141 or EN143 Class 1 or 2 Cert. Honeywell Filters
  • PPE Class: Variable (Dependant on Cartridge)
  • Hazard Types: Particulates, Gas, Vapor, Smoke
  • Applications: Chemical Industry, Oil and Gas Industries, Pharmaceutical Industry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
EN 136:1989
Negro
Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
Industria química, industrias de petróleo y gas, industria farmacéutica
Arnés de cinco puntos
Specific for Chlorine Hazards
1/7 in. Rd40 Thread System
Monofiltro
EPDM
EN141 o EN143 Clase 1 o 2 Cert. Filtros Honeywell
Sin diafragma de voz