Learn More
Honeywell™ Panoramasque™ Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
The Panoramasque™ Full-Face APR is a Mono filter with Rd40 thread connection system that offers respiratory protection, depending on the canister type assembled on it.
Marca: Honeywell™ 1710980
Ver más versiones de este producto
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tipo de producto: Respirador purificador de aire (APR) de cara completa
- Material (cuerpo): EPDM o silicona
- Material (lente): PMMA, vidrio, cloro, peligro específico
- Color: Negro, amarillo
- Cartucho: Filtro simple mediante conexión Rd40 (3,56 mm (1/7 pulg))
- Utilizar con: EN141 o EN143 Clase 1 o 2 Cert. Filtros Honeywell
- Clase de EPI: Variable (depende del cartucho)
- Tipos de peligro: Partículas, gas, vapor, humo
- Aplicaciones: Industria química, industrias de petróleo y gas, industria farmacéutica
Especificaciones
EN 136:1989 | |
Yellow | |
Full-Face Air Purifying Respirator (APR) | |
Chemical Industry, Oil and Gas Industries, Pharmaceutical Industry | |
Five-Point Harness | |
PMMA |
1/7 in. Rd40 Thread System | |
Mono-Filter | |
Silicone | |
EN141 or EN143 Class 1 or 2 Cert. Honeywell Filters | |
Without Speech Diaphragm | |
Yes |