Learn More
Motic™ Panthera C2 Microscopio Biologico
Panthera C2 la solución de laboratorio para aplicaciones exigentes, amplio campo de visión de 22 mm, las funciones de Motic light Tracer facilitarán su observación con el revólver codificado, los LEDs que indican la intensidad de la luz, luz halógena intercambiable con LED.
Marca: Motic™ 1100104601132
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Un nuevo nivel mundial se ha encajado en una revolucionaria solución técnica orientada al futuro.
- Microscopio Panthera C2 para ciencias de la vida: su instrumento para aplicaciones exigentes.
- Este modelo, con una serie completa de nuevos planos acromáticos UC que realizan un campo de visión de 22 mm, facilita un rendimiento excepcional.
- La platina sin gradilla patentada contiene un único soporte deslizante doble para su manejo con una sola mano.
- La iluminación se proporciona mediante una fuente de luz halógena de 30 W, intercambiable con LED de 3 W, en una configuración Köehler completa.
- El sistema Motic™ LightTracer con portaobjetivos con código, un modo de bajo consumo integrado (encendido/apagado automático) y un indicador de retroalimentación LED ayudan a suavizar el flujo de trabajo.
- Cabezal binocular tipo Siedentopf, con inclinación de 25°, oscilación de 360°
- Lentes de campo ancho N-WF con alto punto focal UC-WF10X/22mm con ajuste de dioptrías en ambas lentes y protectores de caucho
- Portaobjetivos con código invertido quíntuple con LightTracer Motic™ (Intelligent Light Management)
- Indicador de tira de luces LED
- Plano acromático CCIS™ UC (sin Pb)
- Sistema de enfoque grueso y fino coaxial con ajuste de tensión
- Plataforma mecánica compacta con control de plataforma coaxial sin gradillas en posición baja integrado y soporte para muestras
- Condensador Abbe N.A. enfocable 0,90 con diafragma iris y ranura
- Iluminación Köehler con LED de 3 W e iluminador intercambiable halógeno de 6 V/30 W
- Puerto USB para fuente de alimentación de la cámara
- Fuente de alimentación de 100 a 240 V (CE) con modo de suspensión
- Cable de alimentación, filtro azul, aceite de inmersión (5 ml), llave hexagonal Allen, tapa antipolvo de vinilo, bombilla HAL, módulo LED
Especificaciones
Condensador Abbe enfocable y centrable N.A. 0,90/1,25 con ranura para portaobjetos de contraste | |
Campo ancho UC-WF10X/22mm con ajuste de dioptrías en ambos | |
Iluminación transmitida LED Koehler de 3 W y halógeno de cuarzo de 6 V/30 W con control de intensidad | |
Panthera C2 Binocular 4X, 10X, 40X | |
Panthera | |
Infinito | |
8,4 kg |
Solo lente | |
Binocular Siedentopf con oscilación de 360°, inclinación de 25° | |
40X, 100X, 400X | |
Objetivos planos acromáticos CCIS UC PL 4X, 10X, 40X S | |
Microscopio binocular biológico vertical Panthera C2 | |
4X/0,10 (WD 30,5 mm), 10X/0,25 (WD 17,4 mm), 40X/0,65/S (WD 0,6 mm) |