Learn More
Motic™ Microscopio binocular vertical biológico Panthera C2
Click to view available options
Potencia de aumento:
40X, 100X, 400X
40X, 100X, 400X, 1000X
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Un nuevo nivel mundial se ha encajado en una revolucionaria solución técnica orientada al futuro.
- Microscopio Panthera C2 para ciencias de la vida: su instrumento para aplicaciones exigentes.
- Este modelo, con una serie completa de nuevos planos acromáticos UC que realizan un campo de visión de 22 mm, facilita un rendimiento excepcional.
- La platina sin gradilla patentada contiene un único soporte deslizante doble para su manejo con una sola mano.
- La iluminación se proporciona mediante una fuente de luz halógena de 30 W, intercambiable con LED de 3 W, en una configuración Köehler completa.
- El sistema Motic™ LightTracer con portaobjetivos con código, un modo de bajo consumo integrado (encendido/apagado automático) y un indicador de retroalimentación LED ayudan a suavizar el flujo de trabajo.
- Cabezal binocular tipo Siedentopf, con inclinación de 25°, oscilación de 360°
- Lentes de campo ancho N-WF con alto punto focal UC-WF10X/22mm con ajuste de dioptrías en ambas lentes y protectores de caucho
- Portaobjetivos con código invertido quíntuple con LightTracer Motic™ (Intelligent Light Management)
- Indicador de tira de luces LED
- Plano acromático CCIS™ UC (sin Pb)
- Sistema de enfoque grueso y fino coaxial con ajuste de tensión
- Plataforma mecánica compacta con control de plataforma coaxial sin gradillas en posición baja integrado y soporte para muestras
- Condensador Abbe N.A. enfocable 0,90 con diafragma iris y ranura
- Iluminación Köehler con LED de 3 W e iluminador intercambiable halógeno de 6 V/30 W
- Puerto USB para fuente de alimentación de la cámara
- Fuente de alimentación de 100 a 240 V (CE) con modo de suspensión
- Cable de alimentación, filtro azul, aceite de inmersión (5 ml), llave hexagonal Allen, tapa antipolvo de vinilo, bombilla HAL, módulo LED
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de condensador | Condensador Abbe enfocable y centrable N.A. 0,90/1,25 con ranura para portaobjetos de contraste |
| Tipo de pantalla | Solo lente |
| Eyepiece | Campo ancho UC-WF10X/22mm con ajuste de dioptrías en ambos |
| Estilo de cabeza | Binocular Siedentopf con oscilación de 360°, inclinación de 25° |
| Tipo de iluminación | Iluminación transmitida LED Koehler de 3 W y halógeno de cuarzo de 6 V/30 W con control de intensidad |
| Potencia de aumento | 40X, 100X, 400X |
| Modelo | Panthera C2 Binocular 4X, 10X, 40X |
| Tipos de objetivos | Objetivos planos acromáticos CCIS UC PL 4X, 10X, 40X S |
| Línea de productos | Panthera |
| Tipo de producto | Microscopio binocular biológico vertical Panthera C2 |
| Mostrar más |