Learn More
Motic™ Panthera E2 Microscopio Biologico
El microscopio Panthera E2 está diseñado para satisfacer las necesidades de los laboratorios académicos, con un cabezal giratorio a 360° especialmente diseñado para ahorrar espacio en el almacenamiento, puede funcionar con una batería de teléfono móvil durante varias horas.
1320.00€ - 1580.00€
Especificaciones
Tipo de condensador | Condensador Abbe enfocable y centrable N.A. 0,90/1,25 con ranura para portaobjetos de contraste |
---|---|
Tipo de pantalla | Solo lente |
Eyepiece | Campo ancho N-WF10X/20 mm con ajuste de dioptrías en ambos |
Estilo de cabeza | Siedentopf Trinocular, oscilación de 360°, inclinación de 25° |
Tipo de iluminación | Iluminación transmitida fija LED Koehler de 1 W con control de intensidad |
Código de producto | Marca | Potencia de aumento | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Potencia de aumento | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17649820
|
Motic™
1100104601122 |
40X, 100X, 400X |
1320.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17639820
|
Motic™
1100104601121 |
40X, 100X, 400X, 1000X |
1580.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El Panthera E2 es una versión pensada para la educación y laboratorio básico. Dispone de una platina mecánica sin cremallera; el cabezal giratorio 360º es perfecto para ahorrar espacio en el armario tras su uso. Los objetivos Plan UC de alta calidad y la eficiente iluminación LED, con un consumo de energía muy bajo, permiten que este sistema funcione con batería durante varias horas, lo que convierte al Panthera E2 en el microscopio autónomo perfecto. (Bateria no incluida).
- Cabezal trinocular tipo Siedentopf, inclinado 25º, rotatorio 360º, tubos giratorios 180º (División de imagen fija 50:50)
- Oculares gran campo y alto punto focal UC-WF10X/20 mm con ajuste dióptrico en ambos oculares y protectores oculares
- Porta-objetivos cuádruple inverso
- Banda LED indicadora de intensidad
- Sistema de enfoque macro y micrométrico coaxial con ajuste de tensión
- Platina mecánica con mandos coaxiales ergonómicos en lado derecho, sistema sin cremallera
- Condensador Abbe A.N. 0.90 con diafragma iris y ranura Iluminación LED con control de intensidad
- Puerto USB para alimentación de cámara
- Alimentación 100V-240 V (CE)
- Cable de alimentación, aceite de inmersión 5 mL, llave hexagonal Allen y funda protectora
Especificaciones
Condensador Abbe enfocable y centrable N.A. 0,90/1,25 con ranura para portaobjetos de contraste | |
Campo ancho N-WF10X/20 mm con ajuste de dioptrías en ambos | |
Iluminación transmitida fija LED Koehler de 1 W con control de intensidad | |
Microscopio trinocular vertical biológico Panthera E2 | |
7,5 kg |
Solo lente | |
Siedentopf Trinocular, oscilación de 360°, inclinación de 25° | |
Panthera | |
Infinito |